Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8528-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045111
  • 518.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-08-2022
para ver el stock
Especificaciones
NP_000065.1
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
959
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD40LG
Recombinant Protein
E. coli
HRRLDKIEDE RNLHEDFVFM KTIQRCNTGE RSLSLLNCEE IKSQFEGFVK DIMLNKEETK KENSFEMQKG DQNPQIAAHV ISEASSKTTS VLQWAEKGYY TMSNNLVTLE NGKQLTVKRQ GLYYIYAQVT FCSNREASSQ APFIASLCLK SPGRFERILL RAANTHSSAK PCGQQSIHLG GVFELQPGAS VFVNVTDPSQ VSHGTGFTSF GL