missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Human CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 985.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000065.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 959 |
Nombre | CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15923618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933618
|
enQuireBio™
QP10359-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000065.1 | |
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQKGDQNPQI AAHVISEASS KTTSVLQWAE KGYYTMSNNL VTLENGKQLT VKRQGLYYIY AQVTFCSNRE ASSQAPFIAS LWLKSPGRFE RILLRAANTH SSAKPCGQQS IHLGGVFELQ PGASVFVNVT DPSQVSHGTG FTSFGLLKL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
959 | |
Research Use Only | |
CD40LG | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of IL-8 production by human PBMC is less than 5-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.0, lyophilized |