Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD35 / CR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD35 / CR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5860-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938289
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000564.2
CD35 / CR1 Protein
Research Use Only
CR1
Recombinant Protein
E. coli
DPHPDRGTSF DLIGESTIRC TSDPQGNGVW SSPAPRCGIL GHCQAPDHFL FAKLKTQTNA SDFPIGTSLK YECRPEYYGR PFSITCLDNL VWSSPKDVCK RKSCKTPPDP VNGMVHVITD IQVGSRINYS CTTGHRLIGH SSAECILSGN TAHWSTKPPI CQRIPCGLPP TIANGDFIST NRENFHYGSV VTYRC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1378
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol