Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300E Protein
A cDNA sequence encoding the CD300E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifications
ID de gen (Entrez) | 342510 |
---|---|
Nombre | CD300E Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD300E |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15946868
|
enQuireBio™
QP11326-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936868
|
enQuireBio™
QP11326-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926868
|
enQuireBio™
QP11326-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
342510 | |
Research Use Only | |
CD300E | |
Human | |
His | |
CD300E protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0). |
CD300E Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLKGPGSV TGTAGDSLTV WCQYESMYKG YNKYWCRGQY DTSCESIVET KGEEKVERNG RVSIRDHPEA LAFTVTMQNL NEDDAGSYWC KIQTVWVLDS WSRDPSDLVR VYVSPAITTP RRTTHPATPP IFLVVNPGRN LSTGEVLTQN SGFRLSSPH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |