Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCR4-NOT transcription complex subunit 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCR4-NOT transcription complex subunit 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8105-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082681
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288002.1
CCR4-NOT transcription complex subunit 8 Protein
Research Use Only
CNOT8
Recombinant Protein
E. coli
MPAALVENSQ VICEVWASNL EEEMRKIREI VLSYSYIAMD TEFPGVVVRP IGEFRSSIDY QYQLLRCNVD LLKIIQLGLT FTNEKGEYPS GINTWQFNFK FNLTEDMYSQ DSIDLLANSG LQFQKHEEEG IDTLHFAELL MTSGVVLCDN VKWLSFHSGY DFGYMVKLLT DSRLPEEEHE FFHILNLFFP SIYDVKYLMK SCKNLKGGLQ EVADQLDLQR IGRQHQAGSD SLLTGMAFFR MKELFFEDSI DDAKYCGRLY GLGTGVAQKQ NEDVDSAQEK MSILAIINNM QQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9337
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol