Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL8 / MCP-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL8 / MCP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP4994-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15945619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005614.2
CCL8 / MCP-2 Protein
Research Use Only
CCL8
Recombinant Protein
Yeast
QPDSVSIPIT CCFNVINRKI PIQRLESYTR ITNIQCPKEA VIFKTKRGKE VCADPKERWV RDSMKHLDQI FQNLKP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6355
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol