Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caveolin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caveolin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5766-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947609
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001225.1
Caveolin-3 Protein
Research Use Only
CAV3
Recombinant Protein
E. coli
MMAEEHTDLE AQIVKDIHCK EIDLVNRDPK NINEDIVKVD FEDVIAEPVG TYSFDGVWKV SYTTFTVSKY WCYRLLSTLL GVPLALLWGF LFACISFCHI WAVVPCIKSY LIEIQCISHI YSLCIRTFCN PLFAALGQVC SSIKVVLRKE V
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
859
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol