Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin F Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8829-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003784.2
Cathepsin F Protein
Research Use Only
CTSF
Recombinant Protein
E. coli
PEWDWRSKGA VTKVKDQGMC GSCWAFSVTG NVEGQWFLNQ GTLLSLSEQE LLDCDKMDKA CMGGLPSNAY SAIKNLGGLE TEDDYSYQGH MQSCNFSAEK AKVYINDSVE LSQNEQKLAA WLAKRGPISV AINAFGMQFY RHGISRPLRP LCSPWLIDHA VLLVGYGNRS DVPFWAIKNS WGTDWGEKGY YYLHRGSGAC GVNTMASSAV VD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8722
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol