Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cathepsin B / CTSB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cathepsin B / CTSB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8562-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001899.1
Cathepsin B / CTSB Protein
Research Use Only
CTSB
Recombinant Protein
E. coli
ASFDAREQWP QCPTIKEIRD QGSCGSCWAF GAVEAISDRI CIHTNAHVSV EVSAEDLLTC CGSMCGDGCN GGYPAEAWNF WTRKGLVSGG LYESHVGCRP YSIPPCEHHV NGSRPPCTGE GDTPKCSKIC EPGYSPTYKQ DKHYGYNSYS VSNSEKDIMA EIYKNGPVEG AFSVYSDFLL YKSGVYQHVT GEMMGGHAIR ILGWGVENGT PYWLVANSWN TDWGDNGFFK ILRGQDHCGI ESEVVAGIPR TD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1508
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol