Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CASQ2 Protein
A cDNA sequence encoding the CASQ2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | CASQ2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956708
|
enQuireBio™
QP11281-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946708
|
enQuireBio™
QP11281-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936708
|
enQuireBio™
QP11281-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CASQ2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CASQ2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEEG LNFPTYDGKD RVVSLSEKNF KQVLKKYDLL CLYYHEPVSS DKVTQKQFQL KEIVLELVAQ VLEHKAIGFV MVDAKKEAKL AKKLGFDEEG SLYILKGDRT IEFDGEFAAD VLVEFLLDLI EDPVEIISSK LEVQAFERIE DYIKLIGFFK SEDSEYYKAF EEAAEHFQPY IKFFATFDKG VAKKLSLKMN EVDFYEPFMD EPIAIPNKPY TEEELVEFVK EHQRPTLRRL RPEEMFETWE DDLNGIHIVA FAEKSDPDGY EFLEILKQVA RDNTDNPDLS ILWIDPDDFP LLVAYWEKTF KIDLFRPQIG VVNVTDADSV WMEIPDDDDL PTAEELEDWI EDVLSGKINT EDDDEDDDDD DNSDEEDNDD SDDDDDE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |