Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5763-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957579
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129581.1
Caspase-5 Protein
Research Use Only
CASP5
Recombinant Protein
Yeast
DQKITSVKPL LQIEAGPPES AESTNILKLC PREEFLRLCK KNHDEIYPIK KREDRRRLAL IICNTKFDHL PARNGAHYDI VGMKRLLQGL GYTVVDEKNL TARDMESVLR AFAARPEHKS SDSTFLVLMS HGILEGICGT AHKKKKPDVL LYDTIFQIFN NRNCLSLKDK PKVIIVQACR GEKHGELWVR D
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
838
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol