Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-14 / CASP14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-14 / CASP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5761-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977559
  • 2450.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_036246.1
Caspase-14 / CASP14 Protein
Research Use Only
CASP14
Recombinant Protein
E. coli
KDSPQTIPTY TDALHVYSTV EGYIAYRHDQ KGSCFIQTLV DVFTKRKGHI LELLTEVTRR MAEAELVQEG KARKTNPEIQ STLRKRLY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23581
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol