Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carboxypeptidase A6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carboxypeptidase A6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5857-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918279
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_065094.3
Carboxypeptidase A6 Protein
Research Use Only
CPA6
Recombinant Protein
E. coli
SLSGYNYEVY HSLEEIQNWM HHLNKTHSGL IHMFSIGRSY EGRSLFILKL GRRSRLKRAV WIDCGIHARE WIGPAFCQWF VKEALLTYKS DPAMRKMLNH LYFYIMPVFN VDGYHFSWTN DRFWRKTRSR NSRFRCRGVD ANRNWKVKWC DEGASMHPCD DTYCGPFPES EPEVKAVANF LRKHRKHIRA YLSFHAYAQM LLYPYSYKYA TIPNFRCVES AAYKAVNALQ SVYGVRYRYG PASTTLYVSS GSSMDWAYKN GIPYAFAFEL RDTGYFGFLL PEMLIKPTCT ETMLAVKNIT MHLLKKCP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57094
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol