Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase XII / CA12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase XII / CA12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5742-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15987439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001209.1
Carbonic Anhydrase XII / CA12 Protein
Research Use Only
CA12
Recombinant Protein
Yeast
APVNGSKWTY FGPDGENSWS KKYPSCGGLL QSPIDLHSDI LQYDASLTPL EFQGYNLSAN KQFLLTNNGH SVKLNLPSDM HIQGLQSRYS ATQLHLHWGN PNDPHGSEHT VSGQHFAAEL HIVHYNSDLY PDASTASNKS EGLAVLAVLI EMGSFNPSYD KIFSHLQHVK YKGQEAFVPG FNIEELLPER TAEYYRYRGS LTTPPCNPTV LWTVFRNPVQ ISQEQLLALE TALYCTHMDD PSPREMINNF RQVQKFDERL VYTSFSQVQV CTAAGLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
771
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol