missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic Anhydrase II / CA2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic Anhydrase II / CA2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5743-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15957449

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000058.1
Carbonic Anhydrase II / CA2 Protein
Research Use Only
CA2
Recombinant Protein
E. coli
SHHWGYGKHN GPEHWHKDFP IAKGERQSPV DIDTHTAKYD PSLKPLSVSY DQATSLRILN NGHAFNVEFD DSQDKAVLKG GPLDGTYRLI QFHFHWGSLD GQGSEHTVDK KKYAAELHLV HWNTKYGDFG KAVQQPDGLA VLGIFLKVGS AKPGLQKVVD VLDSIKTKGK SADFTNFDPR GLLPESLDYW TYPGSLTTPP LLECVTWIVL KEPISVSSEQ VLKFRKLNFN GEGEPEELMV DNWRPAQPLK NRQIKASFK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
760
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales