Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cancer / testis antigen 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cancer/testis antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5883-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15978429
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_066274.2
Cancer / testis antigen 2 Protein
Research Use Only
CTAG2
Recombinant Protein
E. coli
MQAEGQGTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPRGGA PRGPHGGAAS AQDGRCPCGA RRPDSRLLQL HITMPFSSPM EAELVRRILS RDAAPLPRPG AVLKDFTVSG NLLFMSVRDQ DREGAGRMRV VGWGLGSASP EGQKARDLRT PKHKVSEQRP GTPGPPPPEG AQGDGCRGVA FNVMFSAPHI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
30848
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol