Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cancer / testis antigen 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cancer/testis antigen 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5883-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968429
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066274.2
Cancer / testis antigen 2 Protein
Research Use Only
CTAG2
Recombinant Protein
E. coli
MQAEGQGTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPRGGA PRGPHGGAAS AQDGRCPCGA RRPDSRLLQL HITMPFSSPM EAELVRRILS RDAAPLPRPG AVLKDFTVSG NLLFMSVRDQ DREGAGRMRV VGWGLGSASP EGQKARDLRT PKHKVSEQRP GTPGPPPPEG AQGDGCRGVA FNVMFSAPHI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
30848
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol