Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cancer / testis antigen 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cancer/testis antigen 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9084-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001318.1
Cancer / testis antigen 1 Protein
Research Use Only
CTAG1A
Recombinant Protein
Yeast
MQAEGRGTGG STGDADGPGG PGIPDGPGGN AGGPGEAGAT GGRGPRGAGA ARASGPGGGA PRGPHGGAAS GLNGCCRCGA RGPESRLLEF YLAMPFATPM EAELARRSLA QDAPPLPVPG VLLKEFTVSG NILTIRLTAA DHRQLQLSIS SCLQQLSLLM WITQCFLPVF LAQPPSGQRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1485
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol