Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calumenin Protein
A cDNA sequence encoding the Calumenin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre Calumenin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954198
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10543-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934198
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10543-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944198
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10543-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Calumenin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
Untagged
The Calumenin solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKPTEKKDRV HHEPQLSDKV HNDAQSFDYD HDAFLGAEEA KTFDQLTPEE SKERLGKIVS KIDGDKDGFV TVDELKDWIK FAQKRWIYED VERQWKGHDL NEDGLVSWEE YKNATYGYVL DDPDPDDGFN YKQMMVRDER RFKMADKDGD LIATKEEFTA FLHPEEYDYM KDIVVQETME DIDKNADGFI DLEEYIGDMY SHDGNTDEPE WVKTEREQFV EFRDKNRDGK MDKEETKDWI LPSDYDHAEA EARHLVYESD QNKDGKLTKE EIVDKYDLFV GSQATDFGEA LVRHDEF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.