Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calponin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calponin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5849-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918219
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001272984.1
Calponin-3 Protein
Research Use Only
CNN3
Recombinant Protein
E. coli
THFNKGPSYG LSAEVKNKIA SKYDHQAEED LRNWIEEVTG MSIGPNFQLG LKDGIILCEL INKLQPGSVK KVNESSLNWP QLENIGNFIK AIQAYGMKPH DIFEANDLFE NGNMTQVQTT LVALAGLAKT KGFHTTIDIG VKYAEKQTRR FDEGKLKAGQ SVIGLQMGTN KCASQAGMTA YGTRRHLYDP KMQTDKPFDQ TTISLQMGTN KGASQAGMLA PGTRRDIYDQ KLTLQPVDNS TISLQMGTNK VASQKGMSVY GLGRQVYDPK YCAAPTEPVI HNGSQGTGTN GSEISDSDYQ AEYPDEYHGE YQDDYPRDYQ YSDQGIDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1266
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol