Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-1 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5754-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001185797.1
Calpain-1 catalytic subunit Protein
Research Use Only
Capn1
Recombinant Protein
E. coli
MSEEIITPVY CTGVSAQVQK QRARELGLGR HENAIKYLGQ DYEQLRVRCL QSGTLFRDEA FPPVPQSLGY KDLGPNSSKT YGIKWKRPTE LLSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNDTL LHRVVPHGQS FQNGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVVDDLLPI KDGKLVFVHS AEGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGST SEGFEDFTGG VTEWYELRKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SIDISSVLDM EAITFKKLVK GHAYSVTGAK QVNYRGQVVS LIRMRNPWGE VEWTGAWSDS SSEWNNVDPY ERDQLRVKME DGEFWMSFRD FMREFTRLEI CNLTPDALKS RTIRKWNTTL YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LDETDDPDDY GDRESGCSFV LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYEVPP ELVGQPAVHL KRDFFLANAS RARSEQFINL REVSTRFRLP PGEYVVVPST FEPNKEGDFV LRFFSEKSAG TVELDDQIQA NLPDEQVLSE EEIDENFKAL FRQLAGEDME ISVKELRTIL NRIISKHKDL RTKGFSLESC RSMVNLMDRD GNGKLGLVEF NILWNRIRNY LSIFRKFDLD KSGSMSAYEM RMAIESAGFK LNKKLYELII TRYSEPDLAV DFDNFVCCLV RLETMFRFFK TLDTDLDGVV TFDLFKWLQL TMFA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
823
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol