Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calmodulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calmodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9025-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001292553.1
Calmodulin Protein
Research Use Only
CALM1
Recombinant Protein
Yeast
ADQLTEEQIA EFKEAFSLFD KDGDGTITTK ELGTVMRSLG QNPTEAELQD MINEVDADGN GTIDFPEFLT MMARKMKDTD SEEEIREAFR VFDKDGNGYI SAAELRHVMT NLGEKLTDEE VDEMIREADI DGDGQVNYEE FVQMMTAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
801
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol