Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALCB / CGPR / Calcitonin 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALCB / CGPR / Calcitonin 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5747-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957479
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000719.1
CALCB / CGPR / Calcitonin 2 Protein
Research Use Only
CALCB
Recombinant Protein
E. coli
ACNTATCVTH RLAGLLSRSG GMVKSNFVPT NVGSKAF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
797
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol