Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C14orf3, homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C14orf3, homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8507-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308370.1
C14orf3, homolog 1 Protein
Research Use Only
C14orf3
Recombinant Protein
E. coli
MAKWGEGDPR WIVEERADAT NVNNWHWTER DASNWSTDKL KTLFLAVQVQ NEEGKCEVTE VSKLDGEASI NNRKGKLIFF YEWSVKLNWT GTSKSGVQYK GHVEIPNLSD ENSVDEVEIS VSLAKDEPDT NLVALMKEEG VKLLREAMGI YISTLKTEFT QGMILPTMNG ESVDPVGQPA LKTEERKAKP APSKTQARPV GVKIPTCKIT LKETFLTSPE ELYRVFTTQE LVQAFTHAPA TLEADRGGKF HMVDGNVSGE FTDLVPEKHI VMKWRFKSWP EGHFATITLT FIDKNGETEL CMEGRGIPAP EEERTRQGWQ RYYFEGIKQT FGYGARLF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10598
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol