Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5731-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967339
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001229732.1
BTN3A3 Protein
Research Use Only
BTN3A3
Recombinant Protein
E. coli
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELRWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHIEVKGYED GGIHLECRST GWYPQPQIKW SDTKGENIPA VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGGGVS CIIRNSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQPW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10384
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol