Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLyS / TNFSF13B / BAFF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8298-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033861
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001139117.1
BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Research Use Only
TNFSF13B
Recombinant Protein
E. coli
QVAALQGDLA SLRAELQGHH AEKLPAGAGA PKAGLEEAPA VTAGLKIFEP PAPGEGNSSQ NSRNKRAVQG PEETVTQDCL QLIADSETPT IQKGSYTFVP WLLSFKRGSA LEEKENKILV KETGYFFIYG QVLYTDKTYA MGHLIQRKKV HVFGDELSLV TLFRCIQNMP ETLPNNSCYS AGIAKLEEGD ELQLAIPREN AQISLDGDVT FFGALKLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10673
100 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol