missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH1 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
720.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Untested |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Usutu virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914028
|
enQuireBio™
QP10491-100UG |
100 μg |
720.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924028
|
enQuireBio™
QP10491-500UG |
500 μg |
2725.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein | |
Untested | |
Usutu virus | |
His | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4. |