Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl-2-like protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bcl-2-like protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5712-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917209
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001191035.1
Bcl-2-like protein 11 Protein
Research Use Only
BCL2L11
Recombinant Protein
Yeast
MAKQPSDVSS ECDREGRQLQ PAERPPQLRP GAPTSLQTEP QGNPEGNHGG EGDSCPHGSP QGPLAPPASP GPFATRSPLF IFMRRSSLLS RSSSGYFSFD TDRSPAPMSC DKSTQTPSPP CQAFNHYLSA MASMRQAEPA DMRPEIWIAQ ELRRIGDEFN AYYARRVFLN NYQAAEDHPR MVILRLLRYI VRLVWRMH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10018
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol