Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B-cell receptor-associated protein 31 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B-cell receptor-associated protein 31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8444-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001132913.1
B-cell receptor-associated protein 31 Protein
Research Use Only
BCAP31
Recombinant Protein
E. coli
SLQWTAVATF LYAEVFVVLL LCIPFISPKR WQKIFKSRLV ELLVSYGNTF FVVLIVILVL LVIDAVREIR KYDDVTEKVN LQNNPGAMEH FHMKLFRAQR NLYIAGFSLL LSFLLRRLVT LISQQATLLA SNEAFKKQAE SASEAAKKYM EENDQLKKGA AVDGGKLDVG NAEVKLEEEN RSLKADLQKL KDELASTKQK LEKAENQVLA MRKQSEGLTK EYDRLLEEHA KLQAAVDGPM DK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10134
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol