Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Autophagy-related protein 16-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Autophagy-related protein 16-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7727-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16040451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001177195.1
Autophagy-related protein 16-1 Protein
Research Use Only
ATG16L1
Recombinant Protein
E. coli
MSSGLRAADF PRWKRHISEQ LRRRDRLQRQ AFEEIILQYN KLLEKSDLHS VLAQKLQAEK HDVPNRHEIS PGHDGTWNDN QLQEMAQLRI KHQEELTELH KKRGELAQLV IDLNNQMQRK DREMQMNEAK IAECLQTISD LETECLDLRT KLCDLERANQ TLKDEYDALQ ITFTALEGKL RKTTEENQEL VTRWMAEKAQ EANRLNAENE KDSRRRQARL QKELAEAAKE PLPVEQDDDI EVIVDETSDH TEETSPVRAI SRAATKRLSQ PAGGLLDSIT NIFGRRSVSS FPVPQDNVDT HPGSGKEVRV PATALCVFDA HDGEVNAVQF SPGSRLLATG GMDRRVKLWE VFGEKCEFKG SLSGSNAGIT SIEFDSAGSY LLAASNDFAS RIWTVDDYRL RHTLTGHSGK VLSAKFLLDN ARIVSGSHDR TLKLWDLRSK VCIKTVFAGS SCNDIVCTEQ CVMSGHFDKK IRFWDIRSES IVREMELLGK ITALDLNPER TELLSCSRDD LLKVIDLRTN AIKQTFSAPG FKCGSDWTRV VFSPDGSYVA AGSAEGSLYI WSVLTGKVEK VLSKQHSSSI NAVAWSPSGS HVVSVDKGCK AVLWAQY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55054
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol