Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATPase ASNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATPase ASNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5685-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956999
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004308.2
ATPase ASNA1 Protein
Research Use Only
ASNA1
Recombinant Protein
E. coli
AAGVAGWGVE AEEFEDAPDV EPLEPTLSNI IEQRSLKWIF VGGKGGVGKT TCSCSLAVQL SKGRESVLII STDPAHNISD AFDQKFSKVP TKVKGYDNLF AMEIDPSLGV AELPDEFFEE DNMLSMGKKM MQEAMSAFPG IDEAMSYAEV MRLVKGMNFS VVVFDTAPTG HTLRLLNFPT IVERGLGRLM QIKNQISPFI SQMCNMLGLG DMNADQLASK LEETLPVIRS VSEQFKDPEQ TTFICVCIAE FLSLYETERL IQELAKCKID THNIIVNQLV FPDPEKPCKM CEARHKIQAK YLDQMEDLYE DFHIVKLPLL PHEVRGADKV NTFSALLLEP YKPPSAQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
439
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol