Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP2A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP2A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5691-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957039
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001672.1
ATP2A2 Protein
Research Use Only
ATP2A2
Recombinant Protein
E. coli
VITTCLALGT RRMAKKNAIV RSLPSVETLG CTSVICSDKT GTLTTNQMSV CRMFILDRVE GDTCSLNEFT ITGSTYAPIG EVHKDDKPVN CHQYDGLVEL ATICALCNDS ALDYNEAKGV YEKVGEATET ALTCLVEKMN VFDTELKGLS KIERANACNS VIKQLMKKEF TLEFSRDRKS MSVYCTPNKP SRTSMSKMFV KGAPEGVIDR CTHIRVGSTK VPMTSGVKQK IMSVIREWGS GSDTLRCLAL ATHDNPLRRE EMHLEDSANF IKYETNLTFV GCVGMLDPPR IEVASSVKLC RQAGIRVIMI TGDNKGTAVA ICRRIGIFGQ DEDVTSKAFT GREFDELNPS AQRDACLNAR CFARVEPSHK SKIVEFLQSF DEITAMTGDG VNDAPALKKA EIGIAMGSGT AVAKTASEMV LADDNFSTIV AAVEEGRAIY NNM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
488
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol