Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP synthase subunit d, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP synthase subunit d, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5696-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15997079
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003785.1
ATP synthase subunit d, mitochondrial Protein
Research Use Only
ATP5H
Recombinant Protein
E. coli
AGRKLALKTI DWVAFAEIIP QNQKAIASSL KSWNETLTSR LAALPENPPA IDWAYYKANV AKAGLVDDFE KKFNALKVPV PEDKYTAQVD AEEKEDVKSC AEWVSLSKAR IVEYEKEMEK MKNLIPFDQM TIEDLNEAFP ETKLDKKKYP YWPHQPIENL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10476
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol