Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-binding cassette sub-family D1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-binding cassette sub-family D member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9947-iv-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000024.2
ATP-binding cassette sub-family D1 Protein
Research Use Only
ABCD1
Recombinant Protein
E. coli
MPVLSRPRPW RGNTLKRTAV LLALAAYGAH KVYPLVRQCL APARGLQAPA GEPTQEASGV AAAKAGMNRV FLQRLLWLLR LLFPRVLCRE TGLLALHSAA LVSRTFLSVY VARLDGRLAR CIVRKDPRAF GWQLLQWLLI ALPATFVNSA IRYLEGQLAL SFRSRLVAHA YRLYFSQQTY YRVSNMDGRL RNPDQSLTED VVAFAASVAH LYSNLTKPLL DVAVTSYTLL RAARSRGAGT AWPSAIAGLV VFLTANVLRA FSPKFGELVA EEARRKGELR YMHSRVVANS EEIAFYGGHE VELALLQRSY QDLASQINLI LLERLWYVML EQFLMKYVWS ASGLLMVAVP IITATGYSES DAEAVKKAAL EKKEEELVSE RTEAFTIARN LLTAAADAIE RIMSSYKEVT ELAGYTARVH EMFQVFEDVQ RCHFKRPREL EDAQAGSGTI GRSGVRVEGP LKIRGQVVDV EQGIICENIP IVTPSGEVVV ASLNIRVEEG MHLLITGPNG CGKSSLFRIL GGLWPTYGGV LYKPPPQRMF YIPQRPYMSV GSLRDQVIYP DSVEDMQRKG YSEQDLEAIL DVVHLHHILQ REGGWEAMCD WKDVLSGGEK QRIGMARMFY HRPKYALLDE CTSAVSIDVE GKIFQAAKDA GIALLSITHR PSLWKYHTHL LQFDGEGGWK FEKLDSAARL SLTEEKQRLE QQLAGIPKMQ RRLQELCQIL GEAVAPAHVP APSPQGPGGL QGASTDDDDK HHHHHHHHHH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
215
100 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol