Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5689-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001123532.1
ATF7 Protein
Research Use Only
ATF7
Recombinant Protein
E. coli
MGDDRPFVCN ATGCGQRFTN EDHLAVHKHK HEMTLKFGPA RTDSVIIADQ TPTPTRFLKN CEEVGLFNEL ASSFEHEFKK AADEDEKKAR SRTVAKKLVV FRPRLFLLCF GIIFLIG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11016
500 μg
Not determined.
Full Length of BC042363
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol