Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Especificaciones
Nombre ARSA Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Etiqueta de proteína His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11078-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
15906078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11078-20UG
20 μg
205.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
15996068
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11078-1MG
1 mg
4060.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
ARSA Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRPPNIVL IFADDLGYGD LGCYGHPSST TPNLDQLAAG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRM GMYPGVLVPS SRGGLPLEEV TVAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPA TPCDGGCDQG LVPIPLLANL SVEAQPPWLP GLEARYMAFA HDLMADAQRQ DRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFAERSGRG PFGDSLMELD AAVGTLMTAI GDLGLLEETL VIFTADNGPE TMRMSRGGCS GLLRCGKGTT YEGGVREPAL AFWPGHIAPG VTHELASSLD LLPTLAALAG APLPNVTLDG FDLSPLLLGT GKSPRQSLFF YPSYPDEVRG VFAVRTGKYK AHFFTQGSAH SDTTADPACH ASSSLTAHEP PLLYDLSKDP GENYNLLGGV AGATPEVLQA LKQLQLLKAQ LDAAVTFGPS QVARGEDPAL QICCHPGCTP RPACCHCPDP HA