Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARMC10 Protein
A cDNA sequence encoding the ARMC10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | ARMC10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956068
|
enQuireBio™
QP11076-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936068
|
enQuireBio™
QP11076-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946068
|
enQuireBio™
QP11076-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ARMC10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARMC10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTRGRRRG DRELGIRSSK SAEDLTDGSY DDVLNAEQLQ KLLYLLESTE DPVIIERALI TLGNNAAFSV NQAIIRELGG IPIVANKINH SNQSIKEKAL NALNNLSVNV ENQIKIKIYI SQVCEDVFSG PLNSAVQLAG LTLLTNMTVT NDHQHMLHSY ITDLFQVLLT GNGNTKVQVL KLLLNLSENP AMTEGLLRAQ VDSSFLSLYD SHVAKEILLR VLTLFQNIKN CLKIEGHLAV QPTFTEGSLF FLLHGEECAQ KIRALVDHHD AEVKEKVVTI IPKI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |