Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arginase-2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arginase-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5676-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916929
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001163.1
Arginase-2, mitochondrial Protein
Research Use Only
Arg2
Recombinant Protein
E. coli
VHSVAVIGAP FSQGQKRKGV EHGPAAIREA GLMKRLSSLG CHLKDFGDLS FTPVPKDDLY NNLIVNPRSV GLANQELAEV VSRAVSDGYS CVTLGGDHSL AIGTISGHAR HCPDLCVVWV DAHADINTPL TTSSGNLHGQ PVSFLLRELQ DKVPQLPGFS WIKPCISSAS IVYIGLRDVD PPEHFILKNY DIQYFSMRDI DRLGIQKVME RTFDLLIGKR QRPIHLSFDI DAFDPTLAPA TGTPVVGGLT YREGMYIAEE IHNTGLLSAL DLVEVNPQLA TSEEEAKTTA NLAVDVIASS FGQTREGGHI VYDQLPTPSS PDESENQARV RI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
384
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol