Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aquaporin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aquaporin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5672-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916899
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001641.1
Aquaporin-4 Protein
Research Use Only
AQP4
Recombinant Protein
E. coli
CPDVEFKRRF KEAFSKAAQQ TKGSYMEVED NRSQVETDDL ILKPGVVHVI DVDRGEEKKG KDQSGEVLSS V
Greater than 81% as determined by SDS-PAGE.
361
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol