Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aquaporin-4 Protein
Código de producto. p-7152261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15976889 10 μg 10 microgramos
15916899 50 μg 50 microgramos
15966889 100 μg 100 microgramos
15996889 200 μg 200 microgramos
15906899 500 μg 500 microgramos
15986889 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15976889 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5672ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aquaporin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001641.1
ID de gen (Entrez) 361
Nombre Aquaporin-4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AQP4
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CPDVEFKRRF KEAFSKAAQQ TKGSYMEVED NRSQVETDDL ILKPGVVHVI DVDRGEEKKG KDQSGEVLSS V
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 81% as determined by SDS-PAGE.