Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) APOM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5669-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996869
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243098.1
APOM Protein
Research Use Only
APOM
Recombinant Protein
E. coli
MFHQIWAALL YFYGIILNSI YQCPEHSQLT TLGVDGKEFP EVHLGQWYFI AGAAPTKEEL ATFDPVDNIV FNMAAGSAPM QLHLRATIRM KDGLCVPRKW IYHLTEGSTD LRTEGRPDMK TELFSSSCPG GIMLNETGQG YQRFLLYNRS PHPPEKCVEE FKSLTSCLDS KAFLLTPRNQ EACELSNN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55937
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Human
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol