Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein C-IV Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein C-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8992-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001637.1
Apolipoprotein C-IV Protein
Research Use Only
APOC4
Recombinant Protein
Yeast
CQPEAQEGTL SPPPKLKMSR WSLVRGRMKE LLETVVNRTR DGWQWFWSPS TFRGFMQTYY DDHLRDLGPL TKAWFLESKD SLLKKTHSLC PRLVCGDKDQ G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
346
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol