missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOA1 Protein
A cDNA sequence encoding the APOA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
en la oferta
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 335 |
---|---|
Nombre | APOA1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | APOA1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925968
|
enQuireBio™
QP11043-EC-20UG |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15905968
|
enQuireBio™
QP11043-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15915968
|
enQuireBio™
QP11043-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
335 | |
Research Use Only | |
APOA1 | |
Human | |
His | |
The APOA1 1 mg/ml solution contains 10mM Ammonium Bicarbonate at pH 7.4. |
APOA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKAAVLTLAV LFLTGSQARH FWQQDEPPQS PWDRVKDLAT VYVDVLKDSG RDYVSQFEGS ALGKQLNLKL LDNWDSVTST FSKLREQLGP VTQEFWDNLE KETEGLRQEM SKDLEEVKAK VQPYLDDFQK KWQEEMELYR QKVEPLRAEL QEGARQKLHE LQEKLSPLGE EMRDRARAHV DALRTHLAPY SDELRQRLAA RLEALKENGG ARLAEYHAKA TEHLSTLSEK AKPALEDLRQ GLLPVLESFK VSFLSALEEY TKKLNTQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |