missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA10 Protein
A cDNA sequence encoding the ANXA10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | ANXA10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925928
|
enQuireBio™
QP11031-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915928
|
enQuireBio™
QP11031-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905928
|
enQuireBio™
QP11031-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ANXA10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ANXA10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFCGDY VQGTIFPAPN FNPIMDAQML GGALQGFDCD KDMLINILTQ RCNAQRMMIA EAYQSMYGRD LIGDMREQLS DHFKDVMAGL MYPPPLYDAH ELWHAMKGVG TDENCLIEIL ASRTNGEIFQ MREAYCLQYS NNLQEDIYSE TSGHFRDTLMNLVQGTREEG YTDPAMAAQD AMVLWEACQQ KTGEHKTMLQ MILCNKSYQQ LRLVFQEFQN ISGQDMVDAI NECYDGYFQE LLVAIVLCVR DKPAYFAYRL YSAIHDFGFH NKTVIRILIA RSEIDLLTIR KRYKERYGKS LFHDIRNFAS GHYKKALLAI CAGDAEDY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |