Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Antigen-presenting glycoprotein CD1d Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Antigen-presenting glycoprotein CD1d, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5784-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001306074.1
Antigen-presenting glycoprotein CD1d Protein
Research Use Only
CD1D
Recombinant Protein
E. coli
EVPQRLFPLR CLQISSFANS SWTRTDGLAW LGELQTHSWS NDSDTVRSLK PWSQGTFSDQ QWETLQHIFR VYRSSFTRDV KEFAKMLRLS YPLELQVSAG CEVHPGNASN NFFHVAFQGK DILSFQGTSW EPTQEAPLWV NLAIQVLNQD KWTRETVQWL LNGTCPQFVS GLLESGKSEL KKQVKPKAWL SRGPSPGPGR LLLVCHVSGF YPKPVWVKWM RGEQEQQGTQ PGDILPNADE TWYLRATLDV VAGEAAGLSC RVKHSSLEGQ DIVLYWGGSY TS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
912
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol