Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5652-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001002857.1
Annexin A2 Protein
Research Use Only
ANXA2
Recombinant Protein
E. coli
STVHEILCKL SLEGDHSTPP SAYGSVKAYT NFDAERDALN IETAIKTKGV DEVTIVNILT NRSNAQRQDI AFAYQRRTKK ELASALKSAL SGHLETVILG LLKTPAQYDA SELKASMKGL GTDEDSLIEI ICSRTNQELQ EINRVYKEMY KTDLEKDIIS DTSGDFRKLM VALAKGRRAE DGSVIDYELI DQDARDLYDA GVKRKGTDVP KWISIMTERS VPHLQKVFDR YKSYSPYDML ESIRKEVKGD LENAFLNLVQ CIQNKPLYFA DRLYDSMKGK GTRDKVLIRI MVSRSEVDML KIRSEFKRKY GKSLYYYIQQ DTKGDYQKAL LYLCGGDD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
302
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol