Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ankyrin repeat and SOCS box protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ankyrin repeat and SOCS box protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8093-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001189332.1
Ankyrin repeat and SOCS box protein 1
Research Use Only
ASB6
Recombinant Protein
E. coli
MPFLHGFRRI IFEYQPLVDA ILGSLGIQDP ERQESLDRPS YVASEESRIL VLTELLERKA HSPFYQEGVS NALLKMAELG LTRAADVLLR HGANLNFEDP VTYYTALHIA VLRNQPDMVE LLVHHGADVN RRDREKLLCS MLWPAATGCR STILRTFVSY WKEGQTSRPP PKMGTQCSPA SSSCLVRPWE GTKRRPR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
140459
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol