missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ang K1-3 Protein
A cDNA sequence encoding the Ang K1-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Nombre | Ang K1-3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The activity is assayed on anti-proliferation and anti-migration of endothelial cells in vitro and anti-angiogenesis in vivo. The specific activity of anti-migration of endothelial cells in vitro is 55,000 Units/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904128
|
enQuireBio™
QP10520-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984118
|
enQuireBio™
QP10520-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994118
|
enQuireBio™
QP10520-1MG |
1 mg |
1500.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Ang K1-3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VYLSECKTGN GKNYRGTMSK TKNGITCQKW SSTSPHRPRF SPATHPSEGL EENYCRNPDN DPQGPWCYTT DPEKRYDYCD ILECEEECMH CSGENYDGKI SKTMSGLECQ AWDSQSPHAH GYIPSKFPNK NLKKNYCRNP DRELRPWCFT TDPNKRWELC DIPRCTTPPP SSGPTYQCLKGTGENYRGNV AVTVSGHTCQ HWSAQTPHTH NRTPENFPCK NLDENYCRNP DGKRAPWCHT TNSQVRWEYC KIPSCDSSP | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity is assayed on anti-proliferation and anti-migration of endothelial cells in vitro and anti-angiogenesis in vivo. The specific activity of anti-migration of endothelial cells in vitro is 55,000 Units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated (1.0 mg/ml) solution in 20mM NaAc, pH5.5, 4% mannitol. |