Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anaphase-promoting complex subunit 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8491-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001131031.1
Anaphase-promoting complex subunit 5 Protein
Research Use Only
ANAPC5
Recombinant Protein
E. coli
ASVHESLYFN PMMTNGVVHA NVFGIKDWVT PYKIAVLVLL NEMSRTGEGA VSLMERRRLN QLLLPLLQGP DITLSKLYKL IEESCPQLAN SVQIRIKLMA EGELKDMEQF FDDLSDSFSG TEPEVHKTSV VGLFLRHMIL AYSKLSFSQV FKLYTALQQY FQNGEKKTVE DADMELTSRD EGERKMEKEE LDVSVREEEV SCSGPLSQKQ AEFFLSQQAS LLKNDETKAL T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51433
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol