Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anaphase-promoting complex subunit 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5732-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001265414.1
Anaphase-promoting complex subunit 15 Protein
Research Use Only
ANAPC15
Recombinant Protein
E. coli
MSTLFPSLFP RVTETLWFNL DRPCVEETEL QQQEQQHQAW LQSIAEKDNN LVPIGKPASE HYDDEEEEDD EDDEDSEEDS EDDEDMQDMD EMNDYNESPD DGEVNEVDME GNEQDQDQWM I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25906
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol